GF08399391
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
SI676021
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 083-993-91
peso
100 g
tamaño medio de partícula
0.1-1 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)