C104655
Cyclohexylamine
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Aminocyclohexane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.42 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
559 °F
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
Clave InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?