Documentos clave
BR705129
Wall mount for HandyStep® S
About This Item
Código UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
Materiales
PC
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 705129
Descripción general
  • For use with HandyStep® S
  • Accessory
  • Storage rack
  • Holds pipetters
Información legal
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)