Merck
936480
Sigma-Aldrich
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-acetic acid, 2-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-
≥95%
Sinónimos:
2-(2-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-yl)acetic acid, 2-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
440.45
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
color
Light Yellow to Yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)CN1CCC2(CN(C3=CC=C4C(=O)N(C(=O)C4=C3)C5C(=O)NC(=O)CC5)C2)CC1
Clave InChI
VCIGJJAMFQFWKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)