931640
Fmoc-L-W7N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Sinónimos:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
229-234 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[nH]1c2ncccc2c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O
InChI
1S/C25H21N3O4/c29-24(30)22(12-15-13-27-23-16(15)10-5-11-26-23)28-25(31)32-14-21-19-8-3-1-6-17(19)18-7-2-4-9-20(18)21/h1-11,13,21-22H,12,14H2,(H,26,27)(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Clave InChI
SEWQKWXKJVYKOO-QFIPXVFZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)