929352
(S,R,S)-AHPC-di-trimethylamide-dioxodisulfide-carbonate ester
Sinónimos:
S-(1-(((((3R,5S)-1-((S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoyl)-5-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)oxy)carbonyl)oxy)-2-methylpropan-2-yl) methanesulfonothioate
About This Item
Productos recomendados
ligand
VH032
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
grupo funcional
disulfide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1[C@@H](C[C@H](C1)OC(OCC(C)(C)SS(C)(=O)=O)=O)C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)=O)=O
InChI
1S/C33H48N4O9S3/c1-20-25(47-19-35-20)22-13-11-21(12-14-22)16-34-27(38)24-15-23(45-30(41)44-18-33(8,9)48-49(10,42)43)17-37(24)28(39)26(31(2,3)4)36-29(40)46-32(5,6)7/h11-14,19,23-24,26H,15-18H2,1-10H3,(H,34,38)(H,36,40)/t23-,24+,26-/m1/s1
Clave InChI
AZAVKYSXGOPVNY-RMTZWNOUSA-N
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Antibody Conjugation of a Chimeric BET Degrader Enables in vivo Activity
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)