900382
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
AMP-15N5 disodium salt solution
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (CP)
formulario
liquid
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable