804347
3-nitro-N-[(3S)-tetrahydro-2-oxo-furanyl]-Benzeneacetamide
Sinónimos:
LasR inhibitor, LuxR activator
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Quorum sensing is a chemical communication mechanism used by many common bacteria to initiate group behaviors. It plays an important role in the establishment of infection by pathogens and in mediating certain symbioses.