803588
BM(PEG)2 (1,8-bismaleimido-diethyleneglycol)
Sinónimos:
1,2-Bis(2-maleimidoethoxy)ethane, 1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90%
Formulario
powder
mol peso
308.29
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C=CC1=O)N1CCOCCOCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-11-1-2-12(18)15(11)5-7-21-9-10-22-8-6-16-13(19)3-4-14(16)20/h1-4H,5-10H2
Clave InChI
FERLGYOHRKHQJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Long, pegylated, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinkers, composed of maleimide groups and 2-unit polyethylene glycol spacer arm
- PEG spacers provide unique advantages, including enhanced solubility, increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Pure compounds with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)