727504
4-Amino-2-iodophenol
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
composición
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
mp
110-120 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
Clave InChI
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?