Merck
714372
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4ClF3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.468
densidad
1.491 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ester
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
Clave InChI
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)