705373
1,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinónimos:
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), Paraxanthine-(dimethyl-d6)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Análisis
≥97% (CP)
formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
Clave InChI
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?