Merck
693855
Sigma-Aldrich
N-Tosylethylenediamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
214.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
122-126 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
Clave InChI
JATMCAQQSXISOR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)