655546
1,6-Bis(p-carboxyphenoxy)hexane
90%
Sinónimos:
CPH
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
formulario
solid
mp
278-290 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C20H22O6/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24/h5-12H,1-4,13-14H2,(H,21,22)(H,23,24)
Clave InChI
FQJXYULOQZUKBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)