Merck
649074
Sigma-Aldrich
Tricyclopentylphosphine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H27P
Número de CAS:
Peso molecular:
238.35
Beilstein:
956779
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
0.979 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(C1)P(C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h13-15H,1-12H2
Clave InChI
DHWBYAACHDUFAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cocatalyst for:
  • Nickel-catalyzed cycloaddition of enones and alkynes
  • Rhodium-catalyzed allylation of aldehydes with homoallylic alcohols
  • Hydrocarbamoylation of alkynes by nickel/Lewis-acid catalysis
  • Alkenylation of imidazoles by nickel/Lewis acid catalysis
  • Palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reactions
  • PHosphine-catalyzed synthesis of 6-substituted 2-pyrones
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter