Merck
648310
Sigma-Aldrich
3,4-Ethylenedioxypyrrole
2 % (w/v) in THF
Sinónimos:
EDOP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
concentración
2 % (w/v) in THF
índice de refracción
n20/D 1.4070
bp
65-67 °C
mp
−108 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1COc2c[nH]cc2O1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4,7H,1-2H2
Clave InChI
IJAMAMPVPZBIQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,4-Ethylenedioxypyrrole (EDOP) is an alkylenedioxypyrrole based conductive and electro-active polymer that can be used in electropolymerization. It produces conjugating polymers with good optoelectronic properties.
Aplicación
EDOP can be used in the development of Poly(EDOP) which can potentially be used in the fabrication of electrodes for biomedical applications.
Monomer for the in situ chemical polymerization of the stable electrochromic polymer Poly(3,4-ethylenedioxypyrrole).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Dominic Gehweiler et al.
Clinical anatomy (New York, N.Y.), 32(3), 361-368 (2018-12-07)
Distal radius fractures are common and fracture patterns and fixation can be complex. Computerized anatomy evaluation (CAE) might offer non-invasive and enhanced anatomy assessment that might help with implant selection and placement and screw length determination. Our goal was to
Gaupp,C.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 33, 1132-1132 (2000)
Structured biotinylated poly (3, 4-ethylenedioxypyrrole) electrodes for biochemical applications
Darmanin T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(3), 1033-1039 (2012)
Sonmez, G.; Reynolds, J.;
Journal of Materials Chemistry, 11, 289-289 (2001)
Poly (3, 4-alkylenedioxypyrrole) s as highly stable aqueous-compatible conducting polymers with biomedical implications
Thomas CA, et al.
Advanced Materials, 12(3), 222-225 (2000)