Merck
643874
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-15N,d9
98 atom % 15N, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
DO2C(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Peso molecular:
157.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
97 atom % D
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
bio NMR: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,6+1/hD4
Clave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-JLORKINQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)