637947
2-Bromoethanol-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethylene-2-13C bromohydrin
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.777 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1
Clave InChI
LDLCZOVUSADOIV-OUBTZVSYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)