Merck
616818
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
BSA-d18
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8D18H3NOSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
221.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
98% (CP)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
mp
24 °C
densidad
0.869 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+18
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(C)=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
Clave InChI
SIOVKLKJSOKLIF-ZISKVVLHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)