Merck
607495
Sigma-Aldrich
Formamide-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
HCO15ND2
Peso molecular:
48.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.208 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)