Merck
589861
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde-α-d1
98 atom % D, 96% (CP)
Sinónimos:
p-Anisaldehyde-α-d1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8DH7O2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
96% (CP)
bp
248 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6D
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-RAMDWTOOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)