491969
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
YCp3
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
296 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication