Merck
486604
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
DL-Mevalonic-2-13C lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC1(O)CCOC(=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1
Clave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Russell P Swift et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008316-e1008316 (2020-02-15)
Malaria parasites rely on a plastid organelle for survival during the blood stages of infection. However, the entire organelle is dispensable as long as the isoprenoid precursor, isopentenyl pyrophosphate (IPP), is supplemented in the culture medium. We engineered parasites to