492469
Mevalonolactone-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
DL-Mevalonic-1-13C lactone
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(O)CCO[13C](=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i5+1
Clave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-HOSYLAQJSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)