Merck
47563
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Trt)-OH
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-O-trityl-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H31NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
569.65
Beilstein:
5684859
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
actividad óptica
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
200-210 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
Clave InChI
UCARTONYOJORBQ-UMSFTDKQSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peeyush K Sharma et al.
Biomacromolecules, 20(6), 2174-2184 (2019-04-26)
Precise local delivery of chemotherapeutic agents employing an injectable depot could be a promising approach to achieve spatiotemporal control over the drug release along with minimizing the challenges associated with the systemic delivery of chemotherapeutic agents. In this regard, we
Margherita Di Pisa et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(3), 1390-1399 (2015-01-15)
Celiac disease (CD) patients usually present high levels of circulating IgA antibodies directed to different antigens, in particular tissue transglutaminase (tTG), gliadin (Glia), and endomysium. A series of synthetic peptide constructs containing cross-linked tTG and Glia deamidated peptides have been