Merck
466840
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
96%
Sinónimos:
Methylphosphinic dichloride, Methylphosphinous dichloride, Methylphosphonous dichloride, Methylphosphorus dichloride, Methyldichlorophosphine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3PCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
96%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
densidad
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
Clave InChI
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)