Merck
421790
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
Sinónimos:
(1R)-trans-1,2-Cyclohexanediol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
4780913
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D −39°, c = 1.6 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
107-109 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elena Parmigiani et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(19), 7388-7402 (2015-05-15)
Cerebellar GABAergic interneurons in mouse comprise multiple subsets of morphologically and neurochemically distinct phenotypes located at strategic nodes of cerebellar local circuits. These cells are produced by common progenitors deriving from the ventricular epithelium during embryogenesis and from the prospective