419087
Barium trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Barium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid barium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Alkali metal and silver trifluoromethanesulfonates.
- Sodium trifluoromethanesulfonate (sodium triflate) by reacting with sodium sulfate. Sodium triflate finds application in organic synthesis as an efficient catalyst as well as a reactant in catalytic asymmetric Mannich-type reactions, and Diels-Alder reactions.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
419087-25G | |
419087-5G | 4061833323106 |