Merck
394920
Supelco
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3F3N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.09
Beilstein:
608904
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario:
liquid
Ensayo:
>98%
grado
for GC derivatization
Ensayo
>98%
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
Clave InChI
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(Trifluoroacetyl)imidazole is a derivatizing reagent.
Aplicación
1-(Trifluoroacetyl)imidazole was used as a derivating agent to sequentially derivatize functional groups like amino groups, in a study demonstrating trimethylsilyl esters of aromatic and aliphatic sulfonic acids.
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Eagles and M.E. Knowles
Analytical Chemistry, 43, 1697-1697 (1971)