Merck
392308
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Z-2-Oxo-5-imidazolidinecarboxylic acid
98%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-Oxo-1,5-imidazolidinedicarboxylic acid 1-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
264.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]24/D −63.0°, c = 2.5 in methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CNC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O5/c15-10(16)9-6-13-11(17)14(9)12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,17)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clave InChI
AYSUEIZKNBGWGN-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Z-protected imidazolidinone for sequential N-alkylation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Hayashi et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(2), 289-297 (1989-02-01)
(4S)-1-Alkyl-3-[[N-(carboxyalkyl)amino]acyl]-2-oxoimidazolidine-4- carboxylic acid derivatives (3) were prepared by two methods. Their angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activities and antihypertensive effects were evaluated, and the structure-activity relationships were discussed. The dicarboxylic acids 3a-n possessing S,S,S configuration showed potent in vitro ACE