Merck
371440
Sigma-Aldrich
(1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane
98%
Sinónimos:
(2,2-Dimethyl-1-methylenepropoxy)trimethylsilane, 3,3-Dimethyl-2-trimethylsiloxy-1-butene, Pinacolone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC(=CH2)OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.34
Beilstein:
2204704
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
densidad
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20OSi/c1-8(9(2,3)4)10-11(5,6)7/h1H2,2-7H3
Clave InChI
PEHJULPJEVIIFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane is a silyl enol. It belongs to organosilicone class of compounds. Enthalpy of vaporization of (1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane at boiling point has been reported.
Aplicación
(1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane ((2,2-Dimethyl-1-methylenepropoxy)trimethylsilane) may be used in the synthesis of cis-3,3-dimethyl-1-(6-phenethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl)butan-2-one.
(1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-4,4-dimethylpentan-3-one.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 574-574 (2014)
Salvatore Ferla et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(18), 7702-7715 (2014-08-26)
The synthesis of imidazole styrylbenzamide, tert-butyl styrylimidazole, and tert-butyl styrylsulfonate derivatives is described. Evaluation of binding affinity and inhibitory activity against CYP24A1 identified the imidazole styrylbenzamides as potent inhibitors of CYP24A1, having selectivity with respect to CYP27B1 comparable with or
Robert J Hinkle et al.
Tetrahedron, 65(34), 6834-6839 (2010-02-18)
The rapid synthesis of cis-2,6-disubstituted dihydropyrans is achieved in a three-component, one-pot cascade reaction. BiBr(3)-ediated addition of ketene silyl acetals or silyl enol ethers to beta,gamma-unsaturated cis-4-trimethylsilyl-3-butenal provides a Mukaiyama aldol adduct containing a vinylsilane moiety tethered to a silyl