366455
Triphenylphosphine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~3.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Copolymer of styrene and divinylbenzene, diphenylphosphinated, Diphenylphosphino-polystyrene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, diphenylphosphinated
About This Item
Productos recomendados
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Extensión del etiquetado
~3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?