35605
(−)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥95.0% (T)
Sinónimos:
(−)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@]2([H])C(Cl)(Cl)[C@@](N3S(C4)(=O)=O)(O3)[C@@]14CC2
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m1/s1
Clave InChI
HAMBQYFZDBYWHU-VYBWYVTGSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?