300004
Trifluoroacetyl chloride
98%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.6 (vs air)
Nivel de calidad
Análisis
98%
bp
−27 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
Clave InChI
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
Envase
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?