Merck
287865
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2-methoxyphenyl)phosphine
98%
Sinónimos:
(2-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, (o-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphino)anisole, Diphenyl(o-anisyl)phosphine, Diphenyl(o-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
292.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
124-126 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OP/c1-20-18-14-8-9-15-19(18)21(16-10-4-2-5-11-16)17-12-6-3-7-13-17/h2-15H,1H3
Clave InChI
GBXNVYBGIFEOEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)