260053
2-Bromo-6-nitrotoluene
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
solid
bp
143 °C/22 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
Cc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as starting reagent in total synthesis of N-acetyl methyl ester of (±)-clavicipitic acids
- in synthesis of carbazomadurin A, highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?