Merck
157341
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroanisole
98%
Sinónimos:
1,3-Dichloro-5-methoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
1936395
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
39-41 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Dichloroanisole on nitration under mild conditions yields 3,5-dichloro-2,4,6-trinitroanisole. The 35Cl Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) frequency and spin lattice relaxation time in 3,5-dichloroanisole has been measured.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of 1, 3, 5-triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene from 3, 5-dichloroanisole.
Ott DG and Benziger TM.
Journal of Energetic Materials, 5(3-4), 343-354 (1987)
Pressure Dependence of the Chlorine NQR in Three Solid Chloro Anisoles.
Suresh KS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(11), 764-772 (2001)