Merck
144606
Sigma-Aldrich
Cyanomethyl benzenesulfonate
80%, technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO3CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
197.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Análisis
80%
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
142-146 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
sulfonic acid
cadena SMILES
O=S(=O)(OCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3S/c9-6-7-12-13(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
Clave InChI
SSOVHFPWMPUQOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cyanomethyl benzenesulfonate is a potential cyanomethylating agent.
Aplicación
Cyanomethyl benzenesulfonate was used in the synthesis of nido-and closo-arsacarboranes. It was used in separation of aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography using different buffer system.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of nido-and closo-arsacarboranes.
Smith J, et al.
Inorganic Chemistry, 13(10), 2312-2316 (1974)
[Studies on application of cyanomethyl benzenesulfonate as a new cyanomethylating agent. I. Cyanomethyl esters of arylsulfonic acids].
S Grudziński
Acta poloniae pharmaceutica, 23(5), 417-423 (1966-01-01)
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic