123897
4,4′-DDE
99%
Sinónimos:
4,4′-DDE
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
mp
88-90 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Clave InChI
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?