Merck
113247
Sigma-Aldrich
1-Phenyltridecane
99%
Sinónimos:
Tridecylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)12CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
260.46
Beilstein:
1947201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
mp
10 °C (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C19H32/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-19-17-14-12-15-18-19/h12,14-15,17-18H,2-11,13,16H2,1H3
Clave InChI
MCVUKOYZUCWLQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-phenyltridecane was converted to trans-cinnamic and 3-phenylpropionic acid by an oil-degrading bacterium.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
O O Amund et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 51(1), 45-56 (1985-01-01)
An oil-degrading bacterium identified as Acinetobacter lwoffi was isolated by elective culture on North Sea Forties crude oil from an activated sludge sample. It grew on a wide range of n-alkanes (C12-C28) and 1-phenylalkanes, including 1-phenyldodecane, 1-phenyltridecane and 1-phenyltetradecane. The