Merck
10720
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-aminobenzoate
≥97.0%
Sinónimos:
tert-Butyl anthranilate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Beilstein:
2936796
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.540
densidad
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
Clave InChI
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves