Bildgebende Analyse & Lebendzell-Bildgebung
Die Bildgebung und Analyse von lebenden Zellen ermöglicht es Wissenschaftlern, dynamische Zellereignisse in Echtzeit zu untersuchen und so einzigartige Einblicke in die Biologie zu gewinnen. Diese Techniken stehen im Gegensatz zu PCR, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie und Gewebefärbung mit Antikörpern, bei denen Zellereignisse als Momentaufnahme analysiert werden. Aktuelle Entwicklungen im Kamerabereich, bei fluoreszierenden Farbstoffen für lebende Zellen, fluoreszierenden Proteinen, Videokompression und Zeitraffer-Mikroskopie haben unsere Fähigkeit verbessert, lebende Zellen, ihre interzellulären Interaktionen und subzelluläre Prozesse mit bemerkenswerter Detailgenauigkeit zu visualisieren und zu analysieren.
Zugehörige technische Artikel
- Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
- Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.
- PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
- Fluorescent calcium indicators and dyes to measure Ca+ flux used in calcium imaging experiments. Calcium ions (Ca2+) play vital cellular physiology roles in signal transduction pathways, in neurotransmitter release, in contraction of all muscle cell types, as enzyme cofactors, and in fertilization.
- Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Alle anzeigen (31)
Zugehörige Protokolle
- PKH dyes have been successfully used to label exosomes and extracellular vesicles for in vitro and in vivo tracking experiments. The exosome labeling protocol below details steps for reliable fluorescent labeling of exosomes using PKH dyes for microvesicle tracking experiments.
- Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
- Immunocytochemistry (ICC) Cell Capture Imaging Reagent and protocol for eliminating wash steps, and is highly effective in applications involving rare cells, low cell count samples, and limited access samples.
- This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
- This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
- Alle anzeigen (6)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Bildgebungssysteme für lebende Zellen
Um die komplexen Strukturen und das Verhalten von Zellen sichtbar zu machen, kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Bei statischen Analysen werden die Zellen fixiert und angefärbt, was mit dem Abtöten der Zellen und damit der Erfassung eines einzelnen Zeitpunkts im Zelllebenszyklus einhergeht. Statische Verfahren sind zwar für einige Anwendungen geeignet, geben aber keinen Einblick in die Zellaktivitäten. Dynamische Lebendzellansätze ermöglichen die Visualisierung von Struktur, Verhalten oder Zusammensetzung in lebenden Zellen ohne herkömmliche Färbung. Diese Techniken sind ideal für Anwendungen, bei denen In-vivo-Bedingungen nachgeahmt werden müssen, sowie für die Entwicklung prädiktiver Assays für das Wirkstoffscreening.
In bildgebenden Systemen für lebende Zellen werden fortschrittliche Optik, Umgebungskontrolle und Reagenzien verwendet, die Langzeitstudien von Säuger-, Bakterien- und Hefezellen ermöglichen. Kultur- und Bildgebungssysteme, bei denen auch Mikrofluidik zum Einsatz kommt, ermöglichen eine präzise Steuerung der Mikroumgebung der Kultur, wie Durchfluss, Gasgemisch und Temperatur, und begrenzen gleichzeitig die physische Belastung der Zellen. Die Bildgebung und Analyse von lebenden Zellen eignet sich für eine Reihe von Anwendungen, darunter Hypoxie, Zellmigration, 3D-Zellkultur, Zytoskelettdynamik und Proteinverkehr. In modernen Systemen werden die Kulturbedingungen, die Verabreichung und der Abbruch von Behandlungen sowie die Bildgebungsintervalle automatisiert, um Bilder zu erstellen, die als Standbilder oder Videodaten dargestellt werden können.
Reagenzien für die Lebendzell-Bildgebung
Medien und Supplemente für die Bildgebung von lebenden Zellen sind so konzipiert, dass sie die Zellen bei Zeitrafferexperimenten vor lichtinduzierten Zellschäden schützen. Diese Reagenzien sind außerdem so formuliert, dass sie eine geringe Autofluoreszenz und Photobleiche aufweisen, wodurch die Qualität der Bilder von fluoreszierenden lebenden Zellen erheblich verbessert wird.
Zur Untersuchung der dynamischen Prozesse in lebenden Zellen steht eine Vielzahl von Farbstoffen zur Verfügung. Fluoreszierende Organellenfarbstoffe für lebende Zellen ermöglichen die selektive Anfärbung spezifischer Organellen wie Zellmembran, Zellkern, Zytoplasma, Mitochondrien, Lysosomen, endoplasmatisches Retikulum (ER), Golgi-Apparat und Proteine des Zytoskeletts, und zwar ohne erhöhte Zytotoxizität. Die Verwendung von Organellenfarbstoffen als Gegenfärbungen bei der Bildgebung von lebenden Zellen ist auch bei funktionellen Studien nützlich.
Biosensoren mit GFP und RFP können verwendet werden, um ein spezifisches Protein sowie die subzelluläre Lokalisation dieses Proteins in lebenden Zellen entweder durch Fluoreszenzmikroskopie oder durch Zeitraffer-Videoaufnahmen nachzuweisen. Lentivirale Vektorsysteme sind ein beliebtes Instrument zur Einführung von Genen und Genprodukten in Zellen, das viele Vorteile gegenüber der chemischen Transfektion bietet. Neben der Erkennung von Organellen werden zellpermeable Lebendzellfarbstoffe für Anwendungen wie den Nachweis von Apoptose, Zellviabilität, Zellgesundheit, Hypoxie, Untersuchungen reaktiver Sauerstoffspezies, Kalziumindikator-Bildgebung und Experimente mit Nerven- oder Stammzellen verwendet.