Wichtige Dokumente
V900391
Thymidin
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-thymin, 2′-Desoxythymidin, Thymindesoxyribosid, dT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
186-188 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChIKey
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?