V900042
Kaliumphosphat, tribasisch
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
Trikaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
Dichte
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChIKey
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable