Merck
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluor-2′,4′-dimethoxyacetophenon
95%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChIKey
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)