V800326
Kaliumiodid
AR, ≥99.8%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.8%
Form
solid
pH-Wert
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3