Wichtige Dokumente
221945
Kaliumiodid
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
Verlust
≤0.2% loss on drying
pH-Wert
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?