Wichtige Dokumente
V800038
Ammoniumcarbonat
AR, ≥95%
Synonym(e):
Hartshorn-Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥95%
Form
crystals
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
SMILES String
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChIKey
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)