Merck
207861
Sigma-Aldrich
Ammoniumcarbonat
ACS reagent, ≥30.0% NH3 basis
Synonym(e):
Hartshorn-Salz
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.09
Beilstein:
4253487
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38020208
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Beschreibung
Mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Form
powder or chunks
Konzentration
≥30.0% NH3
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
≤0.01 nonvolatiles
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChIKey
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumcarbonat ist ein Ammoniumsalz. Es ist farblos und besteht aus wasserlöslichen kubischen Kristallen. Es kann mittels Reaktion von Kohlenstoffdioxid mit Ammoniak synthetisiert werden. In Feuerlöschern wird es häufig als CO2-Quelle genutzt. Kalorimetrische Schätzungen der Enthalpie der Absorption von CO2 in wässrigen Ammoniumcarbonat-Lösungen im Temperaturbereich 35–80 °C wurden berichtet.
Ammoniumcarbonat wird häufig in der Produktion von Ammoniumsulfat als Düngemittel verwendet. Es wird durch die Reaktion von Ammoniak und Kohlenstoffdioxid erzeugt. Ammoniumcarbonat ist außerdem aufgrund seines charakteristischen starken Ammoniakgeruchs der Hauptinhaltsstoff von Riechsalzen.
Anwendung
Ammoniumcarbonat kann es in folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • Herstellung von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-one- und 1,4-Dihydropyridin-Derivaten mittels Biginelli- und Hantzsch-Reaktionen.
  • Herstellung von Ammoniumcarbonat-Puffer.
  • Synthese von Dihydropyridon-Derivaten.
Ammoniumcarbonat wird bei der Herstellung eines Eisen-Katalysators für die Fischer-Tropsch-Synthese unter überkritischen Bedingungen (SC-FTS) als Reduktionsmittel verwendet. Es kann ebenso für die hydrometallurgische Extraktion von Zink, Kupfer und Nickel eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gowariker V, et al.
The Fertilizer Encyclopedia, 42-42 (2009)
Middle distillates production via Fischer-Tropsch synthesis with integrated upgrading under supercritical conditions.
Zhang S, et al.
AIChE Journal, 60(7), 2573-2583 (2014)
Ammonium Compounds.
Weston CW, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Diesel-length aldehydes and ketones via supercritical Fischer Tropsch Synthesis on an iron catalyst.
Durham E, et al.
Applied Catalysis A: General, 386(1), 65-73 (2010)
Four-component reaction between cyanoacetamide, aryl aldehydes, and ethyl acetoacetate with ammonium carbonate.
Dehghan A, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(2), 1001-1009 (2015)