Wichtige Dokumente
Y0002381
Thioharnstoff
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulfocarbamid, Thiocarbamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
propylthiouracil
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
170-176 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)